N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475070-1G OR475070-250MG
APOSOR475070-1GEA 183 EUR
APOSOR475070-1G APOSOR475070-250MG
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695676
Núm. CAS: 2407348-08-5