(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475073-1G OR475073-250MG
APOSOR475073-1GEA 229 EUR
APOSOR475073-1G APOSOR475073-250MG
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250.563 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695803
Núm. CAS: 2391975-25-8