N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475075-1G OR475075-250MG
APOSOR475075-1GEA 133 EUR
APOSOR475075-1G APOSOR475075-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31695688
Núm. CAS: 2367002-86-4