N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475076-1G OR475076-250MG
APOSOR475076-1GEA 133 EUR
APOSOR475076-1G APOSOR475076-250MG
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31695691
Núm. CAS: 2367002-65-9