N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475077-1G OR475077-250MG
APOSOR475077-1GEA 133 EUR
APOSOR475077-1G APOSOR475077-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31695694
Núm. CAS: 2367002-83-1