1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475079-100MG OR475079-1G OR475079-250MG
APOSOR475079-100MGEA 244 EUR
APOSOR475079-100MG APOSOR475079-1G APOSOR475079-250MG
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30609564
Núm. CAS: 2197556-55-9