N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475080-1G OR475080-250MG
APOSOR475080-1GEA 126 EUR
APOSOR475080-1G APOSOR475080-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695702
Núm. CAS: 2366997-03-5