1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475085-100MG OR475085-1G OR475085-250MG
APOSOR475085-100MGEA 238 EUR
APOSOR475085-100MG APOSOR475085-1G APOSOR475085-250MG
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250,563 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22566065
Núm. CAS: 1423025-56-2