N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475108-1G OR475108-250MG
APOSOR475108-1GEA 126 EUR
APOSOR475108-1G APOSOR475108-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31695643
Núm. CAS: 2387695-90-9