(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475155-1G OR475155-250MG
APOSOR475155-1GEA 575 EUR
APOSOR475155-1G APOSOR475155-250MG
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250,563 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31714839
Núm. CAS: 2366997-08-0