Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[2,3-c]pyridine
OR475157-100MG OR475157-250MG
APOSOR475157-100MGEA 429 EUR
APOSOR475157-100MG APOSOR475157-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26517928
Núm. CAS: 2230209-53-5