[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475179-100MG OR475179-1G OR475179-250MG
APOSOR475179-100MGEA 26.1 EUR
APOSOR475179-100MG APOSOR475179-1G APOSOR475179-250MG
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,095 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21304384
Núm. CAS: 1478538-20-3