N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475182-1G OR475182-250MG
APOSOR475182-1GEA 201 EUR
APOSOR475182-1G APOSOR475182-250MG
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32066849
Núm. CAS: 2414145-16-5