Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475185-1G OR475185-250MG
APOSOR475185-1GEA 313 EUR
APOSOR475185-1G APOSOR475185-250MG
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245,073 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200418
Núm. CAS: 2407349-25-9