(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475187-1G OR475187-250MG
APOSOR475187-1GEA 0 EUR
APOSOR475187-1G APOSOR475187-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200420
Núm. CAS: 2201840-10-8