(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR475188-1G OR475188-250MG
APOSOR475188-1GEA 719 EUR
APOSOR475188-1G APOSOR475188-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28550088
Núm. CAS: 1780993-51-2