5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR4766-250MG
APOSOR4766-250MGEA 105 EUR
APOSOR4766-250MG
5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid 95%
5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971938
Núm. CAS: 690632-31-6