2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Bis(tert-butyl)pyridine-4-carboxylic acid
OR4775-1G OR4775-250MG
APOSOR4775-1GEA 640 EUR
APOSOR4775-1G APOSOR4775-250MG
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Formula: C₁₄H₂₁NO₂
MW: 235,322 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06496458
Núm. CAS: 191478-92-9