5-Aminobenzo[b]thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Aminobenzothiophene, 1-Benzothiophen-5-amine, 5-Amino-1-benzothiophene
OR47828-1G OR47828-250MG OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA 78.3 EUR
APOSOR47828-1G APOSOR47828-250MG APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,213 g/mol
Pto. de fusión: 72…75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115381
Núm. CAS: 20532-28-9