Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR47836-1G OR47836-250MG
APOSOR47836-1GEA 219 EUR
APOSOR47836-1G APOSOR47836-250MG
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698098
Núm. CAS: 78686-80-3