2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR47841-1G OR47841-250MG OR47841-5G
APOSOR47841-1GEA 575 EUR
APOSOR47841-1G APOSOR47841-250MG APOSOR47841-5G
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD21099977
Núm. CAS: 1353855-67-0