3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR47843-1G OR47843-250MG OR47843-5G
APOSOR47843-1GEA 575 EUR
APOSOR47843-1G APOSOR47843-250MG APOSOR47843-5G
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD21100011
Núm. CAS: 1353854-83-7