3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR47844-1G OR47844-250MG OR47844-5G
APOSOR47844-1GEA 522 EUR
APOSOR47844-1G APOSOR47844-250MG APOSOR47844-5G
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Formula: C₉H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28399181
Núm. CAS: 57807-35-9