trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-4-Morpholinocyclohexanamine dihydrochloride, (1r,4r)-4-Morpholinocyclohexanamine dihydrochloride
OR47855-100MG OR47855-1G OR47855-250MG
APOSOR47855-100MGEA 102 EUR
APOSOR47855-100MG APOSOR47855-1G APOSOR47855-250MG
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride 98%
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₂₀N₂O·2ClH
MW: 257,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27978481
Núm. CAS: 412356-24-2