1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR47857-1G OR47857-250MG
APOSOR47857-1GEA 255 EUR
APOSOR47857-1G APOSOR47857-250MG
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18917788
Núm. CAS: 99376-83-7