3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR47858-1G OR47858-250MG
APOSOR47858-1GEA 104 EUR
APOSOR47858-1G APOSOR47858-250MG
3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
3-Amino-4-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20640420
Núm. CAS: 159847-71-9