4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR47860-1G
OR47860-5G
APOSOR47860-1GEA
232
EUR
APOSOR47860-1G
APOSOR47860-5G
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-2-cyanobenzoic acid
Formula:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,145 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24039083 Núm. CAS: 1369820-01-8 |