4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR47861-1G OR47861-250MG
APOSOR47861-1GEA 116 EUR
APOSOR47861-1G APOSOR47861-250MG
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09745178
Núm. CAS: 74192-47-5