Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Butyronitrile diethyl malonate
OR47892-1G
OR47892-5G
APOSOR47892-1GEA
21.9
EUR
APOSOR47892-1G
APOSOR47892-5G
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Formula:
C₁₁H₁₇NO₄ MW: 227,257 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07357261 Núm. CAS: 63972-18-9 |