2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR47896-1G OR47896-250MG OR47896-5G
APOSOR47896-1GEA 190 EUR
APOSOR47896-1G APOSOR47896-250MG APOSOR47896-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907898
Núm. CAS: 921630-14-0