2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR47897-1G OR47897-5G
APOSOR47897-1GEA 79.9 EUR
APOSOR47897-1G APOSOR47897-5G
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₂BrClIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295248
Núm. CAS: 1061357-88-7