6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR47916-10G OR47916-1G OR47916-250MG
APOSOR47916-10GEA 488 EUR
APOSOR47916-10G APOSOR47916-1G APOSOR47916-250MG
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,215 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435859
Núm. CAS: 230618-24-3