2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR47920-100MG
OR47920-1G
OR47920-250MG
APOSOR47920-100MGEA
302
EUR
APOSOR47920-100MG
APOSOR47920-1G
APOSOR47920-250MG
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
Formula:
C₇H₁₂N₄ MW: 152,197 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16817413 Núm. CAS: 1251925-31-1 |