3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR47921-100MG OR47921-1G OR47921-250MG
APOSOR47921-100MGEA 108 EUR
APOSOR47921-100MG APOSOR47921-1G APOSOR47921-250MG
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Formula: C₇H₆ClN₃
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09802146
Núm. CAS: 93824-72-7