4-Methylmandelic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydroxy(4-methylphenyl)acetic acid, 4-[Carboxy(hydroxy)methyl]toluene
OR4793-500MG
APOSOR4793-500MGEA 0 EUR
APOSOR4793-500MG
4-Methylmandelic acid
4-Methylmandelic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00961860
Núm. CAS: 18584-20-8