(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R)-2-Amino-3-(methylsulphinyl)propanoic acid
OR480202-1G OR480202-500MG OR480202-5G
APOSOR480202-1GEA 245 EUR
APOSOR480202-1G APOSOR480202-500MG APOSOR480202-5G
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Formula: C₄H₉NO₃S
MW: 151,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152132
Núm. CAS: 6853-87-8