1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480208-1G OR480208-25G OR480208-5G
APOSOR480208-1GEA 222 EUR
APOSOR480208-1G APOSOR480208-25G APOSOR480208-5G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone
Formula: C₁₀H₁₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234684
Núm. CAS: 5554-54-1