2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480216-10G OR480216-1G OR480216-5G
APOSOR480216-10GEA 721 EUR
APOSOR480216-10G APOSOR480216-1G APOSOR480216-5G
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine 97%
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
Formula: C₁₃H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01033240
Núm. CAS: 3999-29-9