(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480226-1G OR480226-250MG OR480226-500MG
APOSOR480226-1GEA 1050 EUR
APOSOR480226-1G APOSOR480226-250MG APOSOR480226-500MG
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093482
Núm. CAS: 60103-01-7