2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid
OR480227-1G OR480227-250MG OR480227-500MG
APOSOR480227-1GEA 570 EUR
APOSOR480227-1G APOSOR480227-250MG APOSOR480227-500MG
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03990566
Núm. CAS: 2434-00-6