5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480228-1G OR480228-250MG OR480228-500MG
APOSOR480228-1GEA 350 EUR
APOSOR480228-1G APOSOR480228-250MG APOSOR480228-500MG
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03761321
Núm. CAS: 898052-17-0