2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480233-1G OR480233-5G
APOSOR480233-1GEA 570 EUR
APOSOR480233-1G APOSOR480233-5G
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637568
Núm. CAS: 68164-77-2