2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480235-1G OR480235-250MG
APOSOR480235-1GEA 380 EUR
APOSOR480235-1G APOSOR480235-250MG
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738689
Núm. CAS: 885273-42-7