4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR480242-1G OR480242-250MG OR480242-500MG
APOSOR480242-1GEA 373 EUR
APOSOR480242-1G APOSOR480242-250MG APOSOR480242-500MG
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797404
Núm. CAS: 1079178-22-5