1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480247-1G OR480247-250MG
APOSOR480247-1GEA 454 EUR
APOSOR480247-1G APOSOR480247-250MG
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate
Formula: C₇H₁₃NO·ClH·H₂O
MW: 181,66 g/mol
Pto. Ebullición: 60…62 °C (5 mm Hg)
Densidad: 0,9574 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28024660
UN: 1993
ADR: 3,III