3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480256-250MG OR480256-500MG
APOSOR480256-250MGEA 757 EUR
APOSOR480256-250MG APOSOR480256-500MG
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832514
Núm. CAS: 71845-14-2