4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480262-1G OR480262-250MG OR480262-500MG
APOSOR480262-1GEA 1020 EUR
APOSOR480262-1G APOSOR480262-250MG APOSOR480262-500MG
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine
Formula: C₇H₁₂N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042726
Núm. CAS: 765270-45-9