8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480263-100MG OR480263-1G OR480263-250MG
APOSOR480263-100MGEA 164 EUR
APOSOR480263-100MG APOSOR480263-1G APOSOR480263-250MG
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042690
Núm. CAS: 34146-68-4