5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480265-1G OR480265-250MG OR480265-5G
APOSOR480265-1GEA 383 EUR
APOSOR480265-1G APOSOR480265-250MG APOSOR480265-5G
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
MW: 183.206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700050
Núm. CAS: 780800-85-3