2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480272-1G OR480272-250MG OR480272-500MG
APOSOR480272-1GEA 873 EUR
APOSOR480272-1G APOSOR480272-250MG APOSOR480272-500MG
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
2-Bromo-5-isopropylthiazole
Formula: C₆H₈BrNS
MW: 206,103 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12033480
Núm. CAS: 1159817-16-9